Vancomycin hydrochloride
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A1839.0001 A1839.0005
A1839.0001EA 2660 DKK
A1839.0001 A1839.0005
Vancomycin hydrochloride
Vancomycin hydrochloride
Formel: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MDL Number: MFCD03613611
CAS-nummer: 1404-93-9