Actinomycin D, crystalline
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
10710.01 10710.02
SERA10710.01EA 425.45 DKK
SERA10710.01 SERA10710.02
Actinomycin D, crystalline
Actinomycin D
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Molekylvægt: 1255.5 g/mol
MDL Number: MFCD00005033
CAS-nummer: 50-76-0
UN nummer: 3462
ADR: 6.1 II