Actinomycin D 93%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
294940050 294940250 294940010 294941000
ACRO294940050EA 927 DKK
ACRO294940050 ACRO294940250 ACRO294940010 ACRO294941000
Actinomycin D 93%
Actinomycin D
Red crystalline powder
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Molekylvægt: 1255.5 g/mol
Smeltepunkt: 245…252 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005033
CAS-nummer: 50-76-0
UN nummer: 3462
ADR: 6.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥91 %