Thymidine (2'-deoxythymidine)
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)thymine, 1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-methyluracil, dT, Thymine deoxyriboside, 1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Pyrimidine deoxynucleoside, Thymidine kinase, Thymidine-2-deoxythymidine
18600.02 18600.03
SERA18600.02EA 0 DKK
SERA18600.02 SERA18600.03
Thymidine (2'-deoxythymidine)
Thymidine (2'-deoxythymidine)
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₅
Molekylvægt: 242.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006537
CAS-nummer: 50-89-5
EINECS: 200-070-4