Inosine
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
26250.02 26250.03
SERA26250.02EA 0 DKK
SERA26250.02 SERA26250.03
Inosine
Inosine
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066770
CAS-nummer: 58-63-9
EINECS: 200-390-4