Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
K054.1 K054.3
ROTHK054.1EA 287.37 DKK
ROTHK054.1 ROTHK054.3
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
MDL Number: MFCD00080339
CAS-nummer: 987-65-5
EINECS: 213-579-1