Puromycin dihydrochloride
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
33835.01 33835.02 33835.03
SERA33835.01EA 253.65 DKK
SERA33835.01 SERA33835.02 SERA33835.03
Puromycin dihydrochloride
Puromycin dihydrochloride
Formel: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00012691
CAS-nummer: 58-58-2
EINECS: 200-387-8