Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
24321.02 24321.03
SERA24321.02EA 0 DKK
SERA24321.02 SERA24321.03
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
MDL Number: MFCD03410297
CAS-nummer: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7