Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0210070205 0210070225
ICNA0210070205EA 1030 DKK
ICNA0210070205 ICNA0210070225
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Guanosine-5'-monophosphate disodium salt hexahydrate
Formel: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₈P·6H₂O
MDL Number: MFCD00151238
CAS-nummer: 5550-12-9
EINECS: 226-914-1