2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
342550050 342550250
ACRO342550050EA 501 DKK
ACRO342550050 ACRO342550250
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline 97%
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel: C₁₀H₈Cl₂N₂O₂
Smeltepunkt: 172…177 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051733
CAS-nummer: 27631-29-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 179 °C
HPLC ≥96.0 %