4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Nitroquinoline 1-oxide, 4-Nitroquinoline N-oxide
203790010
203792500
203790050
ACRO203790010EA
692
DKK
ACRO203790010
ACRO203792500
ACRO203790050
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
4-Nitroquinoline-N-oxide
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Molekylvægt: 190.1555 g/mol Smeltepunkt: 154…156 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006738 CAS-nummer: 56-57-5 EINECS: 200-281-1 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Ochre to brown Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |