N,N'-Diphenylbenzidine til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20530.0010
8.20530.0005
8.20530.0010EA
943
DKK
8.20530.0010
8.20530.0005
N,N'-Diphenylbenzidine til syntese, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diphenylbenzidine
Formel:
C₂₄H₂₀N₂ |
MDL Number:
MFCD00003016 CAS-nummer: 531-91-9 EINECS: 208-521-7 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 245 - 250 °C |
Molar Mass | 336.43 g/mol |
Synonyms | N,N'-Diphenyl-4,4'-diaminobiphenyl, N,N'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine |
Hill Formula | C24H20N2 |
Chemical Formula | 4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5) |