MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7101.1 7101.2
ROTH7101.1EA 0 DKK
ROTH7101.1 ROTH7101.2
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
MOPSO sodium salt (3-(4-morpholino)-2-hydroxypropanesulphonic acid sodium salt)
Formel: C₇H₁₄NNaO₅S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070007
CAS-nummer: 79803-73-9