Auramine O
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pyoctanunum aureum, 4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Pyoktanin Yellow, 4,4'-(Iminomethylene)bis(N,N-dimethylaniline) hydrochloride, Basic Yellow 2, Canary Yellow
0319.1 0319.2
ROTH0319.1EA 0 DKK
ROTH0319.1 ROTH0319.2
Auramine O
Auramine O
Formel: C₁₇H₂₂ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012484
CAS-nummer: 2465-27-2
EINECS: 219-567-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III