1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B21106.01
B21106.03
B21106.01EA
511
DKK
B21106.01
B21106.03
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene
Purity: 98%
CAS No.: 13991-08-7
Molecular Formula: C26H22P2
Formula Weight: 446.47
Melting Point: 185-189°
MDL No.: MFCD00014081
Formel:
C₃₀H₂₄P₂ Smeltepunkt: 185…189 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00014081 CAS-nummer: 13991-08-7 |