2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
MQ200
8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 984 DKK
8.10595.0010 8.10595.9010
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) zS, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Formel: C₂H₅NaO₃S₂
Molekylvægt: 164.18 g/mol
MDL Number: MFCD00007535
CAS-nummer: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol