Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodium isethionate, Sodium hydroxyethyl sulphonate, 2-Hydroxyethanesulphonic acid sodium salt
MQ200
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
8.20708.0100EA 266 DKK
8.20708.0100 8.20708.1000 8.20708.9050
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) zS, Sigma-Aldrich®
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Formel: C₂H₅NaO₄S
Molekylvægt: 148.11 g/mol
MDL Number: MFCD00007534
CAS-nummer: 1562-00-1
EINECS: 216-343-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 650 g/l (20 °C)
Melting Point 192 - 194 °C
Molar Mass 148.11 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 7.0 - 11.0 (20 g/l, H2O, 20 °C)