L(+)-Glutamic acid hydrochloride til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14632.0250 8.14632.9025
8.14632.0250EA 296 DKK
8.14632.0250 8.14632.9025
L(+)-Glutamic acid hydrochloride til syntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012619
CAS-nummer: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 490 g/l (20 °C)
Melting Point 191 - 193 °C decomposes
Molar Mass 183.59 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.525 g/cm3