Carbenicillin disodium salt
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
15875.01 15875.02 15875.03
SERA15875.01EA 0 DKK
SERA15875.01 SERA15875.02 SERA15875.03
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077683
CAS-nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8