Carbenicillin disodium salt
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
6344.1 6344.2
ROTH6344.1EA 0 DKK
ROTH6344.1 ROTH6344.2
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00077683
CAS-nummer: 4800-94-6
EINECS: 225-360-8