Carbenicillin disodium salt
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
NSC 111071, α-Carboxybenzylpenicillin disodium salt, Sodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, 6-[(Carboxyphenylacetyl)-amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-aza-bicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid, 2Na
A1491.0005
A1491.0010
A1491.0005EA
1740
DKK
A1491.0005
A1491.0010
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Formel:
C₁₇H₁₆N₂O₆S·2Na Molekylvægt: 422.363 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00077683 CAS-nummer: 4800-94-6 EINECS: 225-360-8 |