Synperonic® F68
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG-PPG-PEG, Kolliphor® P 188, Synperonic® F68, Lutrol® F68, Pluronic® F-68
35724.01 35724.02
SERA35724.01EA 216.46 DKK
SERA35724.01 SERA35724.02
Synperonic® F68
Poloxamer 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68)
Formel: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082049
CAS-nummer: 9003-11-6