TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥99% for biotechnology
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
K831-10GEA 6850 DKK
K831-10G K831-2G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) ≥99% for biotechnology
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145469
CAS-nummer: 51805-45-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (TLC) >99%
Solubility (50 mg/ml, water) pass