TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TCEP HCl
363830010 363830100
ACRO363830010EA 776 DKK
ACRO363830010 ACRO363830100
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98%
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Molekylvægt: 286.65 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00145469
CAS-nummer: 51805-45-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (50mg/ml water) Clear colorless
Titration with NaOH ≥97.5 %