Bacitracin
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14420.01
14420.02
SERA14420.01EA
0
DKK
SERA14420.01
SERA14420.02
Bacitracin
Bacitracin
Formel:
C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁ Molekylvægt: 1421.60 g/mol |
MDL Number:
MFCD00062640 CAS-nummer: 1405-87-4 |