Bacitracin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5655.1 5655.2
ROTH5655.1EA 0 DKK
ROTH5655.1 ROTH5655.2
Bacitracin
Bacitracin
Formel: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
Molekylvægt: 1421.60 g/mol
MDL Number: MFCD00062640
CAS-nummer: 1405-87-4