(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L17292.06 L17292.14
L17292.06EA 625 DKK
L17292.06 L17292.14
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)dimethoxymethylsilane
Purity: 97% CAS No.: 358-67-8 Molecular Formula: C6H13F3O2Si Formula Weight: 202.25 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.3576 Boiling Point: 85°/150mm Beilstein Reference: 1753237 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00053175
Formel: C₆H₁₃F₃O₂Si
Kogepunkt: 85 °C (150 mmHg)
Massefylde: 1,100
Flammepunkt: 58 °C (136 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053175
CAS-nummer: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
ADR: 3,III