Alizarin red S (sodium salt)
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0348.1 0348.2
ROTH0348.1EA 0 DKK
ROTH0348.1 ROTH0348.2
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013049
CAS-nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8