2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13691.06
A13691.14
A13691.22
A13691.06EA
376
DKK
A13691.06
A13691.14
A13691.22
2-Chloro-N,N-diethylacetamide ≥97%
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 2315-36-8
Molecular Formula: C6H12ClNO
Formula Weight: 149.62
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4700
Boiling Point: 123-124°/15mm
Beilstein Reference: 605866
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000928
Formel:
C₆H₁₂ClNO Kogepunkt: 123…124 °C (15 mmHg) Massefylde: 1,087 Flammepunkt: 113 °C (235 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000928 CAS-nummer: 2315-36-8 EINECS: 219-019-2 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,II |