Lithium ethoxide 1 mol/l in ethanol, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
380171000 380178000
380171000.EA 755 DKK
380171000. 380178000.
Lithium ethoxide 1 mol/l in ethanol, AcroSeal®
Lithium ethoxide
Formel: C₂H₅LiO
Massefylde: 0,82 g/cm³
Flammepunkt: 9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00050493
CAS-nummer: 2388-07-0
UN nummer: 3274
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to orange Solution
Strength 0.90 to 1.10 M