Olie rød O, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
CI 26125
MQ200
O0625-100G
O0625-25G
O0625-100GEA
835
DKK
O0625-100G
O0625-25G
Olie rød O, Sigma-Aldrich®
Oil red O
Formel:
C₂₆H₂₄N₄O Molekylvægt: 408.51 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003898 CAS-nummer: 1320-06-5 EINECS: 215-295-3 |