Olie rød O
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
A12989.14EA 361 DKK
A12989.14 A12989.22 A12989.A1
Olie rød O
Oil red O
CAS No.: 1320-06-5 Molecular Formula: C26H24N4O Formula Weight: 408.51 Melting Point: ca 166° dec. Beilstein Reference: 3491382 MDL No.: MFCD00003898
Formel: C₂₆H₂₄N₄O
Smeltepunkt: ∼ 166 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003898
CAS-nummer: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3