Olie rød O stain_biological
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: CI 26125
189400250 189401000
ACRO189400250EA 375 DKK
ACRO189400250 ACRO189401000
Olie rød O stain_biological
Oil red O
Formel: C₂₆H₂₄N₄O
Molekylvægt: 408.51 g/mol
Smeltepunkt: 120 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003898
CAS-nummer: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark green to blue-red to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Dye content ≥70 %