Tiglic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
138970250 138971000 138975000
ACRO138970250EA 254 DKK
ACRO138970250 ACRO138971000 ACRO138975000
Tiglic acid 98%
Tiglic acid
Formel: C₅H₈O₂
Smeltepunkt: 61…65 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00066864
CAS-nummer: 80-59-1
EINECS: 201-295-0
UN nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %