5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-trifluoromethylpyridine
B25731.03 B25731.06
B25731.03EA 1160 DKK
B25731.03 B25731.06
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 436799-32-5 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Melting Point: 39-40° Boiling Point: 76-78°/18mm MDL No.: MFCD06657686
Formel: C₆H₃BrF₃N
Molekylvægt: 226.00 g/mol
Kogepunkt: 76…78 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 39…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06657686
CAS-nummer: 436799-32-5