Kaliummethanolat 30 - 35% in methanol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14222.0100 8.14222.0500 8.14222.9025
8.14222.0100EA 212 DKK
8.14222.0100 8.14222.0500 8.14222.9025
Kaliummethanolat 30 - 35% in methanol til syntese, Sigma-Aldrich®
Kaliummethanolat
Formel: CH₃KO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012416
CAS-nummer: 865-33-8
EINECS: 212-736-1
UN nummer: 2920
ADR: 8 (3),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (decomposition)
Boiling Point 95 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 36 hPa (20 °C)
Flash Point 29.7 °C
Refractive Index 1.3654 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O)
Ignition Point 415 °C DIN 51794