Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
786-511 786-512
786-511EA 3670 DKK
786-511 786-512
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132851
CAS-nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6