Nonidet® P 40 Substitute (NP-40), Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
492016-100 492016-1000 492016-500
492016-100EA 1220 DKK
492016-100 492016-1000 492016-500
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40), Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00132851
CAS-nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6