Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% aqueous solution
Leverandør: G Biosciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DG001 DG002
DG001EA 2430 DKK
DG001 DG002
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% aqueous solution
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS-nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6