Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% in aqueous solution, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
492018-50 492018-500
492018-50EA 1640 DKK
492018-50 492018-500
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40) 10% in aqueous solution, Millipore®
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
MDL Number: MFCD00132851
CAS-nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6