Zirconium(IV) ethoxide 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
335450050 335450250
ACRO335450050EA 545 DKK
ACRO335450050 ACRO335450250
Zirconium(IV) ethoxide 99%
Zirconium(IV) ethoxide
Formel: C₈H₂₀O₄Zr
Molekylvægt: 271.47 g/mol
Kogepunkt: 235 °C (7mbar)
Smeltepunkt: 200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015654
CAS-nummer: 18267-08-8
UN nummer: 3181
ADR: 4.1 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 %