3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8845-25G PC8845-100G
APOSPC8845-25GEA 436 DKK
APOSPC8845-25G APOSPC8845-100G
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
3,5-Dibromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂Br₂FN
MDL Number: MFCD07368619
CAS-nummer: 473596-07-5