Cetyldimethylethylammonium bromide til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18424.0100
8.18424.9025
8.18424.0100EA
567
DKK
8.18424.0100
8.18424.9025
Cetyldimethylethylammonium bromide til syntese, Sigma-Aldrich®
Cetyldimethylethylammonium bromide
Formel:
C₂₀H₄₄BrN Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011774 CAS-nummer: 124-03-8 EINECS: 204-672-8 UN nummer: 3077 ADR: 9,III |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 200 g/l (20 °C) |
Melting Point | 178 - 186 °C |
Molar Mass | 378.47 g/mol |