Dipentyl phthalate, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Di-n-pentyl phthalate
M-Clarity™ quality level = MQ100
80154-1ML
80154-5ML
80154-1MLEA
517
DKK
80154-1ML
80154-5ML
Dipentyl phthalate, Supelco®
Dipentyl phthalate
Formel:
C₁₈H₂₆O₄ Molekylvægt: 306.41 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041934 CAS-nummer: 131-18-0 EINECS: 205-017-9 UN nummer: 3082 ADR: 9 III |