Dipentyl phthalate ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Di-n-pentyl phthalate
B22910.06 B22910.14 B22910.22
B22910.06EA 1070 DKK
B22910.06 B22910.14 B22910.22
Dipentyl phthalate ≥98%
Dipentyl phthalate
Purity: 98% CAS No.: 131-18-0 Molecular Formula: C18H26O4 Formula Weight: 306.41 Flash Point: 118°(244°F) Odour: Odourless Boiling Point: 342° UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00041934
Formel: C₁₈H₂₆O₄
Molekylvægt: 306.41 g/mol
Kogepunkt: 342 °C
Massefylde: 1.025
Flammepunkt: 118 °C (244 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041934
CAS-nummer: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN nummer: 3082
ADR: 9 III