Dipentyl phthalate 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Di-n-pentyl phthalate
357360250 357361000 357365001
ACRO357360250EA 1560 DKK
ACRO357360250 ACRO357361000 ACRO357365001
Dipentyl phthalate 97%
Dipentyl phthalate
Formel: C₁₈H₂₆O₄
Molekylvægt: 306.41 g/mol
Kogepunkt: 342 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –55 °C
Massefylde: 1.023 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041934
CAS-nummer: 131-18-0
EINECS: 205-017-9
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4885 to 1.4905 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %