7-Bromo-1-heptanol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H54762.03
H54762.06
H54762.03EA
792
DKK
H54762.03
H54762.06
7-Bromo-1-heptanol 96%
7-Bromo-1-heptanol
Purity: 96%
CAS No.: 10160-24-4
Molecular Formula: C7H15BrO
Formula Weight: 195.10
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 111-112°/4mm
MDL No.: MFCD00041708
Formel:
C₇H₁₅BrO Kogepunkt: 111…112 °C (4 mmHg) Massefylde: 1,269 Flammepunkt: 113 °C (235 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041708 CAS-nummer: 10160-24-4 |