Cytidine
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0717.1 0717.2
ROTH0717.1EA 0 DKK
ROTH0717.1 ROTH0717.2
Cytidine
Cytidine
Formel: C₉H₁₃N₃O₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006545
CAS-nummer: 65-46-3
EINECS: 200-610-9