Lanthanforbindelse med nikkel (1:5) ≥99.5% (metals basis), pulver -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
89133.06 89133.14
89133.06EA 1150 DKK
89133.06 89133.14
Lanthanforbindelse med nikkel (1:5) ≥99.5% (metals basis), pulver -100 mesh
Lanthanforbindelse med nikkel (1:5)
Purity: 99.5% CAS No.: 12196-72-4 Molecular Formula: LaNi5 Physical Form: Intermetallic, Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00198177
Formel: LaNi₅
MDL Number: MFCD00198177
CAS-nummer: 12196-72-4