Hvid mineralolie light, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Matrix oil, Mineral oil, Paraffin oil
J217-100MLEA 498 DKK
J217-100ML J217-500ML
Hvid mineralolie light, high purity
Hvid mineralolie
Kogepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0.872 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131611
CAS-nummer: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Specific Gravity 0.838 – 0.854
Viscosity @ 40 °C 14.2 – 17 cS